Centrifuge tubes, ASTM, cylindrical, conical bottom
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40930010
HECH40930010EA 36.7 EUR InStock
HECH40930010
Centrifuge tubes, ASTM, cylindrical, conical bottom
Tubes Tubes à centrifuger
Borosilicate glass 3.3, graduated.
  • Withstands forces up to 700×g
  • Design, accuracy, etc. to meet ASTM D 96 and DIN 51793 specifications
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité