Centrifuge tubes with screw cap, round bottom, AR-Glas®, Assistent®
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40976010
HECH40976010EA 122 EUR InStock
HECH40976010
Centrifuge tubes with screw cap, round bottom, AR-Glas®, Assistent®
Tubes Tubes à centrifuger
Cylindrical, ungraduated, with thread GL 14.
  • Round bottom
The screw caps are gas-sterilisable up to +121 °C using ethylene oxide.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité