Mounting medium for histology/microscopy, Histokitt, Assistent®
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41025010
HECH41025010EA 72.9 EUR InStock
HECH41025010
Mounting medium for histology/microscopy, Histokitt, Assistent®
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Mounting medium for histology/microscopy.
  • Light-resistant
  • Neutral
  • Colourless
  • Does not affect colour of the specimen
  • Soluble e.g. In benzene, chloroform, dioxane, xylene
  • In UN certified tinplate bottle
Hardening time 20 minutes, cold-resistant down to -17 °C (+1,4 °F).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité