Distilling flask with side tube, Assistent
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41037016
HECH41037016EA 23.7 EUR InStock
HECH41037016
Distilling flask with side tube, Assistent
Ballons Flacons de distillation
This distilling flask is made of borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
The length of the side-tube is approximately 200 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité