Condensers, Allihn, for Soxleth extractors
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41153045
HECH41153045EA 95.3 EUR InStock
HECH41153045
Condensers, Allihn, for Soxleth extractors
Condenseurs
DURAN® borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For condensing vapours. With NS cone. Water connection with glass nozzles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité