Dimroth condensers for extractors
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41154045
HECH41154045EA 98.3 EUR InStock
HECH41154045
Dimroth condensers for extractors
Condenseurs
DURAN® borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Dimroth condensers for extractors, for condensing vapours. Water connection with two glass olives.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité