Draining rack
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41238010
HECH41238010EA 56.3 EUR InStock
HECH41238010
Draining rack
Portoirs Égouttoirs
Drying rack made of Plexiglas®, for 12 microscope slides.
The microscope slides are placed vertically on replaceable blotting paper. Two packs of paper can be stored in the base of the drying rack.
Information de livraison: Supplied with two packs of paper.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité