Kit d'assemblage pour flacons filtrants, en forme de flacons Erlenmeyer
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41266010
HECH41266010EA 12.7 EUR InStock
HECH41266010
Kit d'assemblage pour flacons filtrants, en forme de flacons Erlenmeyer
Raccords et connecteurs
Assembly kit for filtering flasks, with removable plastic hose connection, short and long screw and seals.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité