Bunsen burner
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41385010
HECH41385010EA 94.7 EUR InStock
HECH41385010
Bunsen burner
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
All gas bunsen burner with air regulation, needle valve and adjustable nozzle.
  • Height of approx. 160 mm
  • Tube Ø of approx. 13 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité