Gas burners, Teclu
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41393001
HECH41393001EA 99.2 EUR InStock
HECH41393001
Gas burners, Teclu
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Gas burners according to Teclu, with stopcock and pilot flame.
  • Tube ~13 mm Ø
  • Height ~160 mm
  • Base ~80 mm Ø
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité