Policemen, rubber
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41596010
HECH41596010EA 1.9 EUR InStock
HECH41596010
Policemen, rubber
Raclettes
Spade shaped wiper made from natural rubber.
Int. Ø: 5 mm.
Informations de commande: Supplied without glass rod.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité