Flasks acc. to Kjeldahl, with beaded rim
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41870024
HECH41870024EA 54.3 EUR InStock
HECH41870024
Flasks acc. to Kjeldahl, with beaded rim
Ballons Flacons Kjeldahl
DURAN® borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With printed indication of contents and white labelling area.
Certifications: DIN 12360
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité