Assistent Brush for Beakers
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41936010
HECH41936010EA 282 EUR InStock
HECH41936010
Assistent Brush for Beakers
Brosses
Wood handle, natural bristle brush designed for use with beakers, or similar sized laboratory glassware.
  • Wood handle
  • Natural bristles
Natural bristles are ideal for cleaning beakers, glass or plastic cups, measuring cups and more.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité