Erlenmeyer flasks, narrow or wide neck, with beaded rim
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41940060
HECH41940060EA 52.5 EUR InStock
HECH41940060
Erlenmeyer flasks, narrow or wide neck, with beaded rim
Ballons Flacons Erlenmeyers
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Volume graduations and labelling area.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité