Digital interval timer
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41977020
HECH41977020EA 23.8 EUR InStock
HECH41977020
Digital interval timer
Minuteurs Minuteurs numériques
Digital interval timer with white casing and magnetic back.
  • LCD display, 4 digits showing minutes and seconds
  • Programmable up to 99 minutes and 59 seconds
  • Counts down in seconds
  • Alarm sounds for 30 seconds when countdown reaches zero
  • Memory recall function
  • Individual setting for minutes and seconds
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité