Magnetic stirrer, mini, without heating plate
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42070036
HECH42070036EA 496 EUR InStock
HECH42070036
Magnetic stirrer, mini, without heating plate
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Mini magnetic stirrer without heating platform.
  • Low energy consumption
  • Stepper motor
  • Power switch with indicator light
Information de livraison: Supplied with 1,5 m cable and safety plug.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité