Magnetic Stirrer, Fully Electronic
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42072012
HECH42072012EA 2100 EUR InStock
HECH42072012
Magnetic Stirrer, Fully Electronic
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Square CERAN® heating plate fully electronic control of the speed and the heating plate temperature, with digital display and timer function.
  • Possibility of connecting a PT-100 temperature sensor
  • Heating plate dimensions: approx. 135×135 mm
Motor: Gap engine.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité