Magnetic hotplate stirrer, Mini
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42073004
HECH42073004EA 640 EUR InStock
HECH42073004
Magnetic hotplate stirrer, Mini
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
This magnetic stirrer with heating plate is made of anodised aluminium.
  • Low energy consumption
Information de livraison: Supplied with 1,5 m cable and safety plug.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité