Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, blue markings
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42110024
HECH42110024EA 20.8 EUR InStock
HECH42110024
Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, blue markings
Ballons Fioles jaugées
DURAN® Borosilicate glass 3.3 with PP stopper.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Blue markings
  • Conformity certified (DE-M marking)
The base is considerably larger than of standard volumetric flasks with same volume, thus improved stability.
In accordance with DIN EN ISO 1042
Collapse All
Capacité RN Tolérance Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
10 ml 7/16 0,025 ± ml 1 HECH42110024
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité