Measuring cylinders, tall form, PP
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42195030
HECH42195030EA 7.3 EUR InStock
HECH42195030
Measuring cylinders, tall form, PP
Éprouvettes Measuring Cylinders
PP, translucent, tall form, class B.
  • Calibrated to "In"
  • Hexagonal base, ring mark on the principal points
  • Thermal stresses of up to +60 °C do not result in the tolerance limit being permanently exceeded
Certifications: DIN 12681 B / ISO 6706
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité