Measuring beakers, with handle
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42281066
HECH42281066EA 54.1 EUR InStock
HECH42281066
Measuring beakers, with handle
Béchers
Glass, with spout and graduation.
  • Content: about 1 liters
  • Outer Ø: approx. 90 mm
Ideal for general laboratory use.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité