Pipettes volumétriques, classe AS/classe A
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42557024 42556004
HECH42557024EA 4.7 EUR InStock
HECH42557024 HECH42556004
Pipettes volumétriques, classe AS/classe A
Pipettes Pipettes jaugées
Bulb pipettes, conformity certified.
  • Fused amber graduation
  • Class AS within the official tolerance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité