Test tubes,with rim
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42771015
HECH42771015EA 21.9 EUR InStock
HECH42771015
Test tubes,with rim
Tubes Tubes à essais
FIOLAX®, neutral glass.
  • Very good chemical resistance
  • Relatively resistant against rapid temperature changes and local heating
Thin walled test tubes for a wide variety of applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité