Instrument trays with lid
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42915003
HECH42915003EA 37.1 EUR InStock
HECH42915003
Instrument trays with lid
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour instruments
Made of stainless steel.
  • Resistant to hot-air sterilization up to +180 °C
  • Excellent chemical resistance
  • With knob lid
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité