Melting point determination apparatus, DURAN®
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
43004010
HECH43004010EA 19.2 EUR InStock
HECH43004010
Melting point determination apparatus, DURAN®
Appareils de mesure du point de fusion
Melting point determination apparatus made of DURAN® borosilicate glass 3.3.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Melting point determination apparatus, length: 120 mm, Ø ext.: 20 mm 1 HECH43004010
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité