Thermostatic water bath
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
43180010
HECH43180010EA 1940 EUR InStock
HECH43180010
Thermostatic water bath
Bains Bains à ébulition
The Thermostatic waterbath, CE certified is fully electronic wear-free temperature control with digital display. Temperature control with adjustable nominal value limit and alarm circuit.
  • Themperature stability of ± 0,1 K
  • Operating temperature range with external cooling of −30 °C upto +100 °C
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité