Digital pocket thermometer, ThermoJack
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
43238010
HECH43238010EA 39.9 EUR InStock
HECH43238010
Digital pocket thermometer, ThermoJack
Thermomètres Thermomètres numériques
These thermometers, with foldable insertion sensor (60 mm long), are suitable for temperature measurement of fluids plus pasty and semi-solid mediums.
  • Ideal for frequently changing work sites
  • Battery powered
  • Folding angle up to 180°
  • Includes a three volt button cell
The device automatically switches on at a folding angle of 45°. It switches off when the sensor is folded up again. It automatically switches off after approx. ten minutes, if the folding up of the sensor is left open.
Certifications: Suitable for food in accordance with HACCP and EN 13485.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité