Digital freezer-fridge thermometer
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
43595010
HECH43595010EA 0 EUR InStock
HECH43595010
Digital freezer-fridge thermometer
Thermomètres Thermomètres numériques
Digital freezer-fridge thermometers with stand and frame for mounting on surfaces or behind glass for indication of temperature with corresponding freezer-fridge symbol.
  • Minimum/Maximum temperature
  • Display temperature in °C or °F
Certifications: EN 13485.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité