Max/min thermometer
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
43647010
HECH43647010EA 16.3 EUR InStock
HECH43647010
Max/min thermometer
Thermomètres Thermomètres analogiques
Indoor/outdoor thermometer in beige plastic casing.
  • Case with push button magnet
  • Environmentally friendly capillary filling
  • With roof
Dimensions: 85×45×232 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité