Station météorologique
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
43655010
HECH43655010EA 75.6 EUR InStock
HECH43655010
Station météorologique
Stations météorologiques
Cette station météorologique sans fil équipée d'un ensemble de capteurs associe des fonctions de baromètre (tendance), de thermomètre et d'hygromètre. L'ensemble de capteurs peut être placé à une distance maximale de 100 m de la station principale.
  • Horloge radiocommandée
  • Avec affichage LCD et voyant LED
  • Avertissement de piles faibles
  • Support vertical, fixation murale possible
  • Plage de mesure dépendant de la structure de l'unité et du positionnement de l'ensemble de capteurs
L×P×H (station) : environ 102×33×180 mm, 230 g
L×P×H (ensemble de capteurs) : environ 43×26×160 mm, 75 g
Information de livraison: Supplied with 3 batteries AA 1,5 V (LR 6).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité