Electronic max/min thermometer
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
43656010
HECH43656010EA 22.3 EUR InStock
HECH43656010
Electronic max/min thermometer
Thermomètres Thermomètres numériques
Maximum-minimum electronic thermometer used for measuring indoor and outdoor temperature.
  • Present temperature/highest and lowest day temperature
  • For hanging or standing
  • Extra thin cable for easily leading through window seals
  • Waterproof sensor for outdoor measurements
* Indoor
** Outdoor
Information de livraison: Incl. 1,5 V AA battery.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité