Vinometer according to Bernadotte
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
44200010
HECH44200010EA 9.9 EUR InStock
HECH44200010
Vinometer according to Bernadotte
Hydromètres
This instrument is designed for the accurate testing the percentage of alcohol in wine.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité