Assistent Brush with Wooden Handle
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
44279010
HECH44279010EA 63.4 EUR InStock
HECH44279010
Assistent Brush with Wooden Handle
Brosses
Brushes for sedimentation vessels.
Cleaning brushes with wooden handles, designed for use with sedimentation vessels.
Collapse All
Matériau des poils Ø tête de la brosse Handle material Longueur totale Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Nylon 30 - 130 mm Bois 700 mm 1 HECH44279010
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité