Hydrometer according to Richter and Tralles
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
46175010
HECH46175010EA 29.6 EUR InStock
HECH46175010
Hydrometer according to Richter and Tralles
Hydromètres
Hydrometer designed without thermometer.
  • Reference temperature: 20 °C (68 °F)
Conditionnement: In a protective plastic tube.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité