Bottles, wide neck, with screw cap
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
49101042
HECH49101042EA 147 EUR InStock
HECH49101042
Bottles, wide neck, with screw cap
Flacons Flacons en plastique
PE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité