Children's Milk Bottle, Wide Neck
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
51866010
HECH51866010EA 45 EUR InStock
HECH51866010
Children's Milk Bottle, Wide Neck
Flacons Flacons en verre
Children's milk bottle, wide mouth, with graduations from 20 to 200 ml.
  • Borosilicate glass 3.3
  • Graduated blue
  • Flat floor
  • Strong rolled edge
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité