Centrifuge Tubes with capillary tip, total length 108 mm, with ring mark at 5 and 10 ml, blue graduated, 0,2 ml : 0,01 ml 1 * 50 Pce
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Centrifuge Tubes with capillary tip, total length 108 mm, with ring mark at 5 and 10 ml, blue graduated, 0,2 ml : 0,01 ml 1 * 50 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Centrifuge Tubes with capillary tip, total length 108 mm, with ring mark at 5 and 10 ml, blue graduated, 0,2 ml : 0,01 ml 1 * 50 Pce HECH92093507060 1 * 50 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou