Volumetric flasks, class A, glass, amber, DAkkS
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
92210300467 92210300546
HECH92210300467EA 410 EUR InStock
HECH92210300467 HECH92210300546
Volumetric flasks, class A, glass, amber, DAkkS
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass 3.3, amber, with glass stopper.
  • DAkkS calibrated
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • White marks and inscriptions
Certifications: DIN EN ISO 1042, DAkkS and Tolerance certified.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité