Findenser™ Attachment Kit
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
11-300-008-23
HEID11-300-008-23EA 227 EUR InStock
HEID11-300-008-23
Findenser™ Attachment Kit
Raccords et connecteurs
Attachment kit for Findenser™ and Findenser™ Mini. For a secure set up on your hotplate. Take care of a vertical alignement of the elements once set up.
Information de livraison: Includes stay bar, 2× boss head, 2× retort clamp.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité