Electronic Overhead Stirrers, Hei-TORQUE Silver Package
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
501-61019-00
HEID501-61019-00EA 2224 EUR InStock
HEID501-61019-00
Electronic Overhead Stirrers, Hei-TORQUE Silver Package
Agitateurs Agitateurs à tige
Hei-TORQUE Silver package with the perfect end-to-end solution for powerful stirring and the simplest operation in the laboratory.
  • Hei-TORQUE Expert 100
  • Telescope stand
  • Clamp
Conditionnement: Each package contains a telescopic stand and a suitable clamp for easy use on lab tables.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité