Hei-TORQUE Overhead Stirrers, Gold 2 Package
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
501-62029-00
HEID501-62029-00EA 2765 EUR InStock
HEID501-62029-00
Hei-TORQUE Overhead Stirrers, Gold 2 Package
Agitateurs Agitateurs à tige
In order to provide the perfect end-to-end solution for powerful stirring and the simplest operation in the laboratory, we have added packages to the Hei-TORQUE product group. Each package contains a telescopic stand and a suitable clamp for easy use on lab tables.
Information de livraison: Hei-TORQUE Ultimate 200 comes with telescope stand and clamp.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité