Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core Magnetic Stirrers
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
506-11157-00
HEID506-11157-00EA 1406 EUR InStock
HEID506-11157-00
Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core Magnetic Stirrers
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core.
  • Includes:
  • The Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core magnetic stirrer (145 mm diameter) - fast and precise heating - without overshoot - for sample-friendly work
  • EKT Hei-Con electronic contact thermometer incl. holder
  • silicone protective cover for longer lasting protection of your magnetic stirrer
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité