Lab Jack E-Lift
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-00100-00
HEID509-00100-00EA 1564 EUR InStock
HEID509-00100-00
Lab Jack E-Lift
Crics de laboratoire
Comfortable and secure work with the electric lab jack e-Lift with adjusted plate (190×400 mm) as the magnetic stirrer does not wobble or slip.
  • Power supply via magnetic stirrer/USB-C cable
  • Footprint (W×D): 185×390 mm, including handwheel
  • Compatible with the Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate magnetic stirrer
A winch for manual operation and an attachment for additional support rods on the lab jack are both included - for a secure fixing of your setups. The height can be adjusted.
Certifications: Protection class (EN 60529) Mechanic IP 02, electronics IP 42.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité