Outils pour tiges d’agitation, mélangeurs à pales
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-10000-00 509-11000-00 509-12000-00 509-13000-00 509-14000-00 509-18000-10
441-1223EA 70 EUR InStock
441-1223 441-1224 441-1222 441-1225 441-1226 HEID509-18000-10
Outils pour tiges d’agitation, mélangeurs à pales
Agitateurs Outils d'agitation
En acier inoxydable.
  • Pour des plages de vitesse moyennes
  • Pour l'agitation de liquides à viscosité faible à moyenne
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité