Overhead Stirrer Tools, Anchor-Type Impellers
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-19000-10
HEID509-19000-10EA 458 EUR InStock
HEID509-19000-10
Overhead Stirrer Tools, Anchor-Type Impellers
Agitateurs Outils d'agitation
Anchor-type impellers for mixing tasks with high viscosity.
  • The primary flow direction is tangential
  • Axial primary flow
This blade is particularly recommended for applications which require a low to average speed range.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité