Rotary Evaporator RPM Regulated Vacuum Pump, Hei-VAC Vario Tec
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
591-00171-00
HEID591-00171-00EA 3290 EUR InStock
HEID591-00171-00
Rotary Evaporator RPM Regulated Vacuum Pump, Hei-VAC Vario Tec
Pompe Pompes à vide
Hei-VAC Vario Tec for Hei-VAP expert control / Hei-VAP ultimate control.
  • Combinable with a condenser
Recommended for solvents with low or medium boiling points.
Informations de commande: Condenser is not included.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité