Hei-CHILL 5000 Circulating Chillers
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
591-01710-00
HEID591-01710-00EA 0 EUR InStock
HEID591-01710-00
Hei-CHILL 5000 Circulating Chillers
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Comprehensive spectrum of services for demanding temperature control tasks with a cooling capacity of 5000 W.
  • Filling opening at the top, drain tap at the rear
  • Integrated programmer with 150 segments, can be divided into 5 programs
  • Electronic level indicator and low-level alarm
  • SmartCool system for digital, energy-saving cooling control, including automatic compressor control
  • Clearly arranged control elements, large TFT display and membrane keypad
  • USB interface and an alarm contact are integrated as standard features
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité