Plaques prêtes à l'emploi
Fournisseur: MERCK LIFE SCIENCE
1461510020 1465590020 1461860020 1460750120 1460750020 1460150020 1460520120 1460520020 1460280120 1460280020 1460150120 1461850020 1466890020 1464310100 1464310020 1462690020 1462560100 1461610020 1461600020 1461370020 1466900120 1460480020 1460000020 1460040120 1460230020 1460730020 1460220020 1465010020 1463210020 1460030020 1466830120 1460500120 1461450020 1460160120 1460220120 1460240020 1460490020 1460730120 1460740020 1462360020 1462370020 1462850020 1463260020 1463530006 1463720006 1463920006 1464250006 1465770020 1465770120 1466940020 1467110100 1467190020 1467290020
1461510020.EA 77.3 EUR InStock
1461510020. 1465590020. 1461860020. 1460750120. 1460750020. 1460150020. 1460520120. 1460520020. 1460280120. 1460280020. 1460150120. 1461850020. 1466890020. 1464310100. 1464310020. 1462690020. 1462560100. 1461610020. 1461600020. 1461370020. 1466900120. 710-1578 HEIP1460000020 HEIP1460040120 HEIP1460230020 HEIP1460730020 HEIP1460220020 HEIP1465010020 HEIP1463210020 HEIP1460030020 HEIP1466830120 HEIP1460500120 HEIP1461450020 HEIP1460160120 HEIP1460220120 HEIP1460240020 HEIP1460490020 HEIP1460730120 HEIP1460740020 HEIP1462360020 HEIP1462370020 HEIP1462850020 HEIP1463260020 HEIP1463530006 HEIP1463720006 HEIP1463920006 HEIP1464250006 HEIP1465770020 HEIP1465770120 HEIP1466940020 HEIP1467110100 HEIP1467190020 HEIP1467290020
Plaques prêtes à l'emploi
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
La gamme de produits comprend un éventail complet de boîtes de Petri 90 mm ou 150 mm préenduites convenant à de nombreuses applications différentes, comme le dénombrement, l'isolement, la détection et la culture de bactéries, de levures et de moisissures. Afin de choisir le conditionnement adapté à chaque type d'utilisation, des petits paquets de 20 boîtes et des conditionnements en vrac de 100 boîtes sont disponibles pour chaque type.
  • Milieux prêts à l'emploi dans les boîtes de Petri de 90 mm
  • La référence du produit et la date d'expiration sont imprimées sur chaque boîte pour simplifier et sécuriser l'identification des produits et la surveillance de leur durée de conservation
Conditionnement: Conditionnement : 2 ou 10 jeux de 10 boîtes sous film
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité