Compact Flow-Through Cell for Absorption Measurements
Fournisseur: HELLMA
178711-1085-20
HELL178711-1085-20EA 498 EUR InStock
HELL178711-1085-20
Compact Flow-Through Cell for Absorption Measurements
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Hellma® high precision compact flow through cell from special optical glass for absorption measurements in the Vis range, 10 mm path length, with 2 screw caps and FEP tubing.
  • Cell made of special optical glass
  • Wavelength range from 320 to 2500 nm
  • Aperture: Ø 2 mm
  • With 2 screw caps M6 and FEP tubing
Hellma® precision cells are 100% manufactured in Germany and are suitable for all common spectrophotometers.
Highest precision: Hellma® precision cells are characterized by the highest precision in path length accuracy and parallelism. This
More Product Information
Collapse All
Désignation Hauteur Hauteur centrale Volume Trajet optique Matière fenêtre Numéro de catalogue VWR Quantité
With FEP tube set, Ext. Ø: 12,5×12,5 mm 35 mm 8,5 mm 30 µl 10 mm OS: Special optical glass, for measurements in the Vis range from 320 - 2500 nm HELL178711-1085-20
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité