Portoir pour cuvettes
Fournisseur: HELLMA
3001.10
HELL3001.10EA 22 EUR InStock
HELL3001.10
Portoir pour cuvettes
Portoirs Portoirs pour cuvettes
Polypropylène
Portoir pour 16 cellules carrées avec parcours optique de 10 mm avec profil incliné pour faciliter la manipulation des cellules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité